Přeskočit na
A4034
(+)-Sodium L-ascorbate
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyma:
L(+)-Ascorbic acid sodium salt, Vitamin C sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 360,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 730,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 750,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H7NaO6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
198.11
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058010
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
205-126-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3767246
2 360,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
powder
mol wt
Mw 198.11 g/mol
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
color
white to off-white
mp
220 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
InChI key
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
General description
(+)-Sodium L-ascorbate (SA) is a potential antioxidant and is a derivative of vitamin C (L-ascorbic acid).[1] It is widely used as a food additive. In addition, SA enhances growth retardation activity of bleomycin sulfate, R020-1724 (an inhibitor of cyclic nucleotide phosphodiesterase), prostaglandin E1 and sodium butyrate agents on neuroblastoma cells in culture. Elevated levels of SA induces two-stage urinary bladder carcinogenesis in rats. sodium L-ascorbate in combination with collagenogenesis inhibitors is used to treat dermal scars and keloids.[1]
Application
(+)-Sodium L-ascorbate has been used:
  • to produce H2O2 in cell culture media
  • as a reducing agent for a cell-permeable artificial electron donor, N,N,N′,N′-tetramethyl-p-phenylenediamine (TMPD)
  • to study its effect on production of collagen and elastic fibers in fibroblasts cultures derived from normal human skin and dermal fat[1]
Used for preparation of plant extracts; reductant for the isolation of chloroplasts.
Biochem/physiol Actions
Antioxidant
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
11140PHR12791613509
Sodium ascorbate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1613509
Sodium ascorbate
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
assay
≥98%
assay
≥99.0% (NT)
assay
-
assay
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
powder or crystals
form
-
form
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 642.6 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
white
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-Sodium L-ascorbate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. How was the sodium L-ascorbate product A4034 validated for cell culture applications? A customer is concerned about its sterility and wants to confirm that it will not harm cells in medium and needs more information on the validation process.
    1 answer
    1. The product is not tested for microbial contamination. Instead, a fluorometric toxicity assay is conducted. This involves growing three mammalian cell lines in the presence of the test product. After 7 days of incubation, the fluorescence is measured, and it is directly proportional to cell density.