A138
Aminobenztropine
solid
Synonyma:
3-(2′-Aminobenzhydryloxy)tropane, ABT
About This Item
Doporučené produkty
form
solid
Quality Level
color
white
solubility
0.1 M HCl: soluble
0.1 M NaOH: insoluble
DMSO: soluble
methanol: soluble
SMILES string
CN1C2CCC1CC(C2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4N
InChI
1S/C21H26N2O/c1-23-16-11-12-17(23)14-18(13-16)24-21(15-7-3-2-4-8-15)19-9-5-6-10-20(19)22/h2-10,16-18,21H,11-14,22H2,1H3
InChI key
KZFDKINRISJFCO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)