Hlavní dokumenty
94968
Sigma-Aldrich
Polysucrose 40-fluorescein isothiocyanate conjugate
average mol wt 30,000-50,000
Synonyma:
FITC-Polysucrose 40, Fluorescein isothiocyanate-Polysucrose 40 conjugate
About This Item
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
form
powder
Quality Level
mol wt
average mol wt 30,000-50,000
fluorescence
λex 498 nm; λem 521 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Analysis Note
degree of substitution 0.003-0.015
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Prozkoumejte polysacharidy značené FITC a jejich vlastnosti, včetně vlivu molekulové hmotnosti na rozměry molekul.
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.