Hlavní dokumenty
92001
Sigma-Aldrich
Ampliflu Red "easy to use" Kit
About This Item
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
form
powder
Quality Level
fluorescence
λex 571 nm; λem 585 nm
storage temp.
2-8°C
General description
For the easy preparation of Ampliflu Red peroxidase substrate working solutions. Includes preweighed vials of Ampliflu Red and solvent (DMSO).
Legal Information
Ampliflu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pouze součásti soupravy
Č. produktu
Popis
  • Dimethyl sulfoxide, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.9% (GC) 5 mL
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list
  • 90101Ampliflu Red, for fluorescence, ≥98.0% (HPLC) 10 x 1Bezpečností list
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)