Přeskočit na
62476
Lithium chloride
BioUltra, Molecular Biology, anhydrous, ≥99.0% (AT)
Synonyma:
LiCl
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 710,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 720,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
LiCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
42.39
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-212-3
MDL number:
Assay:
≥99.0% (AT)
Grade:
Molecular Biology
Form:
powder or crystals
Solubility:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
2 710,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (AT)
form
powder or crystals
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, ≤0.001% total nitrogen (N)
loss
≤1% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
605 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.2 mg/kg, Ba: ≤10 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤10 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.01, λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES string
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Application
  • The preconditioning of lithium promotes mesenchymal stem cell-based therapy for the degenerated intervertebral disc via upregulating cellular ROS: This study explores the use of lithium chloride in enhancing the efficacy of mesenchymal stem cells for intervertebral disc regeneration. Lithium chloride′s role in modulating cellular responses and oxidative stress mechanisms presents a potential application in developing advanced IVD (In Vitro Diagnostics) products that rely on cellular technologies (Zhu et al., 2021).
Other Notes
Precipitation of RNA[1][2]; Transformation of intact yeast cells treated with alkali cations[3]
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
L9650793620213233
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder, crystals or granules
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 100 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
anhydrous
grade
-
impurities
DNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, proteases, none detected, RNases, none detected, ≤0.001% total nitrogen (N), phosphatases, none detected
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium chloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)