O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H6O4 · xNa+
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
106.08 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D 18.5±3.0°, c = 1 in water
color
white
SMILES string
O[C@H](CO)C(=O)O
InChI
1S/C3H6O4/c4-1-2(5)3(6)7/h2,4-5H,1H2,(H,6,7)/t2-/m1/s1
InChI key
RBNPOMFGQQGHHO-UWTATZPHSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Glyceric acid sodium salt
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 61786-10MG | 04061832385365 |
| 61786-50MG | 04061832385389 |
| 61786-250MG | 04061832385372 |