Merck
58980C
Diamond Vitamin Tween® 80 Solution 40x
frozen liquid, suitable for cell culture
Synonyma:
BME Vitamins 100x solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
for research or for further manufacturing use
Quality Segment
sterility
sterile; sterile-filtered
form
frozen liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
faint yellow to dark yellow
pH
3.5-6.5
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Diamond Vitamin Tween® 80 Solution 40X supplement provides nutrients and reduces the biosynthetic burden of cells in vitro. Vitamin supplements enhance the growth and prolong cell viability in cell culture media.
Application
Diamond Vitamin Tween® 80 Solution 40x has been used as a supplement in TYI-S33 medium to grow Entamoeba histolytica trophozoites.
Diamond Vitamin Tween® 80 Solution 40x has been used as a supplement:
  • to culture Spironucleus salmonicida
  • to culture Giardia intestinalis
  • to culture Entamoeba histolytica trophozoites
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
143.6 °F
flash_point_c
62 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)