Merck
51454
Methicillin sodium salt
≥95% (HPLC)
Synonyma:
Sodium (2,6-dimethoxyphenyl)penicillin, Sodium methicillin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H19N2NaO6S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
402.40
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51283503
EC Number:
205-083-9
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].COc1cccc(OC)c1C(=O)N[C@H]2C3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C17H20N2O6S.Na/c1-17(2)12(16(22)23)19-14(21)11(15(19)26-17)18-13(20)10-8(24-3)6-5-7-9(10)25-4;/h5-7,11-12,15H,1-4H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t11-,12+,15-;/m1./s1
InChI key
MGFZNWDWOKASQZ-UMLIZJHQSA-M
Application
Methicillin is used to study bacterium susceptibility , methicillin-resistance in Staphylococcus aureus , and to inhibit cell-wall synthesis .
Biochem/physiol Actions
Methicillin inhibits cell wall synthesis. In Legionella pneumophila, methicillin causes the formation of membranous lesions through which cytoplasmic contents are lost .
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Light sensitive
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)