Merck
51269
Dihydroxyacetone phosphate hemimagnesium salt hydrate
≥95% (TLC)
Synonyma:
1,3-Dihydroxy-2-propanone 1-phosphate hemimagnesium salt hydrate, 1-Hydroxy-3-(phosphonooxy)-2-propanone hemimagnesium salt hydrate, DHAP Mg
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H5Mg0.5O6P · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
180.19 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.OCC(=O)COP(O)(=O)O[Mg]OP(O)(=O)OCC(=O)CO
InChI
1S/2C3H7O6P.Mg.H2O/c2*4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;/h2*4H,1-2H2,(H2,6,7,8);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
XIBMKSGIYJARCI-UHFFFAOYSA-L
Application
Dihydroxyacetone phosphate hemimagnesium salt hydrate (DHAP Mg) is a magnesium salt of DHAP. DHAP may be used as the substrate to characterize enzymes such as fructose bisphosphate aldolase and triose phosphate isomerase.
Biochem/physiol Actions
Dihydroxyacetone phosphate (DHAP) is a metabolic intermediate involved in many pathways, including glycolysis, gluconeogenesis, glycerol metabolism, phosphatidic acid synthesis, fat metabolism, and the Calvin cycle.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)