40357
Dextran sulfate sodium salt from Leuconostoc spp.
low sulfate content
About This Item
form
powder
quality
low sulfate content
mol wt
Mw ~20,000
composition
sulfur content, 8-13%
solubility
water: soluble
storage temp.
room temp
General description
Application
Preparation Note
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Prozkoumejte polysacharidy značené FITC a jejich vlastnosti, včetně vlivu molekulové hmotnosti na rozměry molekul.
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.