Hlavní dokumenty
3901
Sigma-Aldrich
Peroxidase Indicator Reagent
About This Item
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.47
form
powder
Quality Level
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
7.0 (20 °C)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Kit component in the Sigma Leukocyte Peroxidase (Myeloperoxidase) Procedure, 390A.
Components
Contains p-Phenylenediamine diHCL (1 part) and catechol (2 parts). Commonly referred to as Hanker Yates Reagent.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Yuta Enami et al.
Gastroenterology, 136(7), 2356-2364 (2009-03-24)
Hepatic inflammation occurs immediately after cells are transplanted to the liver, but the mechanisms that underlie this process are not fully defined. We examined cyclooxygenase pathways that mediate hepatic inflammation through synthesis of prostaglandins, prostacyclins, thromboxanes, and other prostanoids following
Lilianne Barbar et al.
Neuron, 107(3), 436-453 (2020-06-03)
New methods for investigating human astrocytes are urgently needed, given their critical role in the central nervous system. Here we show that CD49f is a novel marker for human astrocytes, expressed in fetal and adult brains from healthy and diseased