Přeskočit na
30800
7-Dehydrocholesterol
≥95.0% (HPLC)
Synonyma:
(−)-7-Dehydrocholesterol, 3β-Hydroxy-5,7-cholestadiene, 5,7-Cholestadien-3β-ol, Provitamin D3
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 770,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C27H44O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
384.64
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023139
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
207-100-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2224615
2 770,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D -115±8°, c = 1% in chloroform
color
white to faint yellow
mp
148-152 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,18-19,21,23-25,28H,6-8,11-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
UCTLRSWJYQTBFZ-DDPQNLDTSA-N
General description
7-Dehydrocholesterol (7-DHC), a 5,7-conjugated diene sterol is a biosynthetic precursor of cholesterol. It helps in the production of vitamin D3 when exposed to ultraviolet B (UVB) radiation.
Application
7-Dehydrocholesterol has been used as an internal standard to determine sterols.
Biochem/physiol Actions
Down-regulates cholesterol biosynthesis in cultured Smith-Lemi-Opitz syndrome skin fibroblasts.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
700116PC9774700066P
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic (organic - wool)
biological source
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥97.0%
assay
>99% (TLC)
form
powder or crystals
form
powder
form
crystalline
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
mp
148-152 °C (lit.)
mp
-
mp
83-86 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Dehydrocholesterol
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)