Hlavní dokumenty
27668
Sigma-Aldrich
Collagenase Chromophore Substrate Test Substance
BioReagent, ≥95.0% (HPLC), powder or crystals, suitable for quantitative collagenase determination
Synonyma:
4-Phenylazobenzyloxycarbonyl-Pro-Leu-OH
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C25H30N4O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
466.53
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Název produktu
Collagenase Chromophore Substrate Test Substance, BioReagent, For quantitative collagenase determination
Quality Level
product line
BioReagent
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder or crystals
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C25H30N4O5/c1-17(2)15-21(24(31)32)26-23(30)22-9-6-14-29(22)25(33)34-16-18-10-12-20(13-11-18)28-27-19-7-4-3-5-8-19/h3-5,7-8,10-13,17,21-22H,6,9,14-16H2,1-2H3,(H,26,30)(H,31,32)/b28-27+/t21-,22-/m0/s1
InChI key
GDWCICAVNWGMDQ-HCNWAXQFSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)