Hlavní dokumenty
19511
Sigma-Aldrich
Mant-ADP triethylammonium salt solution
≥95.0% (HPLC)
Synonyma:
2′/3′-O-(N-Methylanthraniloyl)adenosine 5′-diphosphate triethylammonium salt
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H22N6O11P2 · xC6H15N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
560.35 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
pH
7.0-8.0
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP(O)(OP(O)(OC[C@@H]1[C@@H]([R1])[C@@H]([R2])[C@H](N(C=N2)C3=C2C(N)=NC=N3)O1)=O)=O.CCN(CC)CC.O=C(C4=C(NC)C=CC=C4)O.O=C(C5=C(NC)C=CC=C5)O
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)