Hlavní dokumenty
14621C
SAFC
EX-CELL® 620-HSF Serum-Free Medium for Hybridoma Cells
Low-protein, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Farmaceutická výroba
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Quality Level
description
for research or for further manufacturing use
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
components
NaHCO3: 1.6 g/L
HEPES: 7.5 mM
L-glutamine: no
glucose: 3.45 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
EX-CELL 620-HSF is a low-protein (approximately 11 mg/L) serum-free medium which has been specifically developed for the long-term growth of hybridoma and related cells capable of expressing monoclonal antibodies and other protein products. The following hybridoma, lymphoma and myeloma cell lines have demonstrated sustained long-term, serum-free growth (> 15 passages) in EX-CELL 620-HSF: Sp2/0, Ag14, L243, VD-10, Hut 78, K562. Additionally, transformed Chinese Hamster Ovary (CHO) cells have demonstrated excellent growth and productivity when grown in this medium.
Legal Information
Available in USA, Canada, and Europe. Please check with your local supplier regarding availability and restrictions in other countries.
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
supplement
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)