Merck
137260
BIS-TRIS
EMPROVE® EVOLVE
Synonyma:
BIS TRIS, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis(2-hydroxyethyl)amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H19NO5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
209.24
UNSPSC Code:
12161705
Beilstein/REAXYS Number:
2205275
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, microbial, and trace metals, tested
pH
5.8-7.2
useful pH range
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
pKa 
6.5
solubility
water: 0.1 M, clear, colorless (aqueous)
suitability
suitable for manufacturing use
foreign activity
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI key
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Application
Bis Tris is a commonly used biological buffer for very broad usage in biological systems such as diagnostics, electrophoresis and protein based bioprocessing. The pKa of Bis Tris is 6.36 which makes it a good candidate for biological based formulations.Bis Tris is used in a wide variety of biological applications including culture media, electrophoresis separations and diagnostic reagent formulations.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BIS-TRIS
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Stáhnout Dossiers
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Navštívit knihovnu dokumentů
Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?
Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).
Example:
T1503
Číslo produktu
-
25G
Velikost balení / množství
Další příklady:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
zadat jako 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc