Merck
137256
MES monohydrate
EMPROVE® EVOLVE
Synonyma:
MES, 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid, 4-Morpholineethanesulfonic acid monohydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H13NO4S · H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
213.25
UNSPSC Code:
12161700
Beilstein/REAXYS Number:
6350956
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, microbial, and trace metals, tested
pH
5.5-6.7
useful pH range
5.5-6.7
pKa (25 °C)
6.1
pKa 
6.1
mp
>300 °C (lit), >300 °C (lit.)
suitability
suitable for manufacturing use
foreign activity
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI key
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Application
MES is a biological buffer often referred to as a “Good′s” buffer .The pKa of MES is 5.96 which makes MES an ideal candidate for cell culture media and protein based buffer formulations to maintain a stable environment in solution. MES is considered to be non-toxic to culture cell lines, highly water soluble and provides high solution clarity.MES is used in cell culture media, biopharmaceutical buffer formulations (both upstream and downstream), and diagnostic reagents. MES based buffers are used in purification bioprocesses of antibodies, peptides, proteins, blood components and growth factors.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES monohydrate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Stáhnout Dossiers
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Navštívit knihovnu dokumentů
Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?
Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).
Example:
T1503
Číslo produktu
-
25G
Velikost balení / množství
Další příklady:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
zadat jako 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc