Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 770,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C26H43NO5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
449.62
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
8 770,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlibiological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥96.0% (TLC)
form
powder
functional group
carboxylic acid
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21+,24+,25+,26-/m1/s1
InChI key
GHCZAUBVMUEKKP-XROMFQGDSA-N
Application
- Glycoursodeoxycholic Acid Alleviates Arterial Thrombosis via Suppressing Diacylglycerol Kinases Activity in Platelet.: Highlights the therapeutic potential of Glycoursodeoxycholic acid in alleviating arterial thrombosis by inhibiting diacylglycerol kinase activity in platelets (Yang et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Secondary bile acid derived from acyl glycine. Glycoursodeoxycholic Acid (GUDCA) is reported to have cytoprotective and anti-inflammatory effects.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form - |
| assay ≥96.0% (TLC) | assay ≥99% | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% |
| biological source synthetic | biological source - | biological source synthetic | biological source - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| functional group carboxylic acid | functional group - | functional group amide | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycoursodeoxycholic acid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?