Hlavní dokumenty
029-05
Sigma-Aldrich
Neuron Coating Solution II
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
form
liquid
Quality Level
shelf life
1 yr
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Use for coating cell cultureware for select neurons, including RDGRN and HBN.
Quality
Each lot was tested for sterility, ability to plate neuronal cells.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)