Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 220,00 Kč |
1 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 470,00 Kč |
O této položce
2 220,00 Kč
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥98%
form
powder or crystals
pH
3-5 (20 °C, 50 g/L)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N.N.O.O.O.O.O.O.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description ReagentPlus®, ≥98% | description ACS reagent, 99% | description BioXtra, ≥98% | description 99.997% trace metals basis |
| form powder or crystals | form powder or crystals | form - | form crystalline |
| assay ≥98% | assay 98.5-101.5%, 99% | assay ≥98% | assay 99.997% trace metals basis |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 100 °C (dec.) (lit.) | mp 100 °C (dec.) (lit.) | mp 100 °C (dec.) (lit.) | mp 100 °C (dec.) (lit.) |
| pH 3-5 (20 °C, 50 g/L) | pH 3-5 (20 °C, 50 g/L) | pH - | pH - |
| product line ReagentPlus® | product line - | product line BioXtra | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?