Přeskočit na
60130
Potassium chloride
puriss. p.a., ≥99.5% (AT)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 200,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 970,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 050,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
KCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
74.55
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-211-8
MDL number:
eCl@ss:
38100301
Assay:
≥99.5% (AT)
Form:
powder or crystals
Solubility:
water: soluble ((355 g/l at 25 °C (77 °F))
1 200,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
puriss. p.a.
Quality Segment
assay
≥99.5% (AT)
form
powder or crystals
impurities
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
5.5-8.0 (20 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
770 °C (lit.)
solubility
water: soluble ((355 g/l at 25 °C (77 °F))
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤700 mg/kg, iodide (I-): ≤20 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Potassium chloride, an alkali metal halide, is a colorless crystalline salt. Its solubility in water is directly proportional to increase in temperature. It can be prepared from potassium hydroxide, via neutralization reaction with HCl. Calorimetric estimation of the enthalpy of solution of potassium chloride in water has been described.
Application
Potassium chloride may be used in the preparation of fertilizer, potassium hydroxide, potassium carbonate and other potassium salts. It may be used in the calorimetric determination of enthalpy and heat capacity values during the deprotonation (loss of proton H+) of buffers. From these values temperature dependence of the pH of these buffers was calculated.
May be used for the preparation of phosphate buffered saline, and for the extraction and solubilization of proteins.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR13295295521548190
description
puriss. p.a., ≥99.5% (AT)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
Molecular Biology Grade
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder or crystals
form
-
form
crystalline solid
form
-
assay
≥99.5% (AT)
assay
-
assay
≥99% (silver nitrate titration)
assay
-
solubility
water: soluble ((355 g/l at 25 °C (77 °F))
solubility
-
solubility
water: soluble
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
puriss. p.a.
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
Molecular Biology
grade
pharmaceutical primary standard
mp
770 °C (lit.)
mp
770 °C (lit.)
mp
770 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium chloride
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)