579548
Diethylene glycol methyl ether
ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonyma:
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, Methyldiglycol
About This Item
Doporučené produkty
vapor density
4.14 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
221 °C
expl. lim.
1.38-22.7 %
impurities
≤0.1% (water)
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
density
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCOCCO
InChI
1S/C5H12O3/c1-7-4-5-8-3-2-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Composition-explicit distillation curves of diesel fuel with glycol ether and glycol ester oxygenates: fuel analysis metrology to enable decreased particulate emissions.: Investigates the incorporation of diethylene glycol methyl ether into diesel fuels to reduce particulate emissions. This research is vital for environmental science, focusing on improving air quality and reducing the ecological impact of diesel engines (Smith BL et al., 2008).
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?