Přeskočit na
44939
Iron(II) chloride tetrahydrate
puriss. p.a., ≥99.0% (RT)
Synonyma:
Ferrous chloride tetrahydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 120,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 710,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 620,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
FeCl2 · 4H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
198.81
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-843-4
MDL number:
Assay:
≥99.0% (RT)
Form:
powder or crystals
1 120,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
10 mmHg ( 693 °C)
Quality Segment
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (RT)
form
powder or crystals
impurities
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
As: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤10 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe3+: ≤2000 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Zn: ≤20 mg/kg
SMILES string
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Application
Iron(II) chloride tetrahydrate can be used as a catalyst in the:
  • Solvent-free Ritter reaction of nitriles with various halohydrocarbons to synthesize N-substituted amides.
  • Synthesis of ketones via indirect hydration of alkynes.
  • Stereoselective reduction of α, β-unsaturated carbonyl compounds to the corresponding saturated alcohols in the presence of lithium and DTBB.
It can also be used as a precursor to prepare iron-bisphosphine complex, which can be used to catalyze Kumada­-Tamao-­Corriu coupling.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
380024103861220299
description
puriss. p.a., ≥99.0% (RT)
description
99.99% trace metals basis
description
for analysis EMSURE®
description
ReagentPlus®, 98%
form
powder or crystals
form
crystals and lumps
form
solid
form
powder, crystals or chunks
assay
≥99.0% (RT)
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥98.0% (manganometric)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.01%
anion traces
-
cation traces
As: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤10 mg/kg, Fe3+: ≤2000 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Zn: ≤20 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
As: ≤0.0005%, Cu: ≤0.002%, Mn: ≤0.005%, N: ≤0.001%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.003%
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iron(II) chloride tetrahydrate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the atmosphere when FeCl2 is packaged? Is it just air or any other inert gas (nitrogen or Argon etc.)?
    1 answer
    1. This product is packaged under argon gas.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?