383082
Cadmium sulfate
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Doporučené produkty
grade
ACS reagent
Quality Level
assay
≥99.0%
form
powder or crystals
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: cadmium
impurities
≤0.005% insolubles
loss
≤1.0% loss on drying
solubility
water: soluble
anion traces
NO3- and NO2-: ≤0.003%
chloride (Cl-): ≤0.001%
cation traces
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.003%
Zn: ≤0.05%
SMILES string
[Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cd.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
It may be used as cadmium source in the synthesis of the following:
- cadmium sulfide (CdS) thin films
- cadmium carbonate (CdCO3) microcrystals
- cadmium sulfide-montmorillonite nanocomposites
- cadmium sulfate phases
- cadmium sulfide (CdS) quantum dots
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Bone,Kidney,Respiratory system
Storage Class
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?