Přejít k obsahu
375810
Periodic acid
ACS reagent, 99%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
H5IO6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
227.94
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
233-937-0
MDL number:
Assay:
99%, 99.0-101.0% (ACS specification)
Form:
powder or crystals
Grade:
ACS reagent
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
99%, 99.0-101.0% (ACS specification)
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: C-H Activation, reagent type: catalyst, reagent type: oxidant
impurities
≤0.01% insolubles, ≤0.01% other halogens
ign. residue
≤0.01%
mp
122 °C (lit.)
solubility
water: soluble
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Fe: ≤0.003%, heavy metals: ≤0.005%
application(s)
histology
SMILES string
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
InChI key
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
General description
Periodic acid is an inorganic acid commonly used as an oxidizing agent. Periodic acid oxidation is one of the steps in the periodate-resorcinol assay, used in the determination of sialic acid. Periodic acid reacts with 1,2 glycol linkage of carbohydrates to form aldehydes which can be stained by Schiff′s reagent. Therefore periodic-acid-Schiff′s reagent (PAS) is used in histochemistry to determine carbohydrates in tissue sections.
Application
Periodic acid may be used in the following reactions:
  • Oxidation of alcohols to ketones and aldehydes.
  • Oxidation hydroxylamine derivatives.
  • Oxidation of arenes to quinones.
  • Deprotection of the dithio- and oxathio-derivatives.
  • Oxidative degradation of epoxidized natural rubber (ENR).
  • Oxidation of urazoles and bis-urazoles to triazolinediones.
  • Oxidative cleavage of glucosazone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Periodic acid
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Cílové orgány
Thyroid
Skladovací třída
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)