Přeskočit na
217638
Sodium iodide
ReagentPlus®, ≥99%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 420,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 110,00 Kč
2.5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
27 600,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NaI
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
149.89
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-679-3
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
Solubility:
water: soluble(lit.)
2 420,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
powder
impurities
<1.0% water
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L)
mp
661 °C (lit.)
solubility
water: soluble(lit.)
SMILES string
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium iodide is an ionic compound that can be prepared by treating sodium hydroxide or sodium carbonate with hydriodic acid. It is a versatile reagent used as an iodide source in organic synthesis.
Application
Sodium iodide can be used as a catalyst :
  • To synthesize α-alkoxylated ketones.
  • For N-tert-butoxy carbonylation of amines.
It can also be used as a reagent for the conversion of aryl amines to aryl iodides.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
229911409286746371
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
≥99.99% trace metals basis
description
99.999% trace metals basis
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.5%
form
powder
form
solid
form
crystalline
form
powder
solubility
water: soluble(lit.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥99%
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
≥99.5%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L)
pH
-
pH
-
pH
6.0-9.0 (25 °C, 5%)
mp
661 °C (lit.)
mp
661 °C (lit.)
mp
661 °C (lit.)
mp
661 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium iodide
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Cílové orgány
Thyroid
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review