Přejít k obsahu
215465
Mercury(II) chloride
ACS reagent, ≥99.5%
Synonyma:
Mercuric chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HgCl2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
271.50
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-299-8
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Grade:
ACS reagent
Form:
powder
Solubility:
acetic acid: soluble(lit.), acetone: soluble in salt form(lit.), alcohol: soluble(lit.), diethyl ether: passes test, ethyl acetate: soluble(lit.), glycerol: soluble(lit.), water: soluble(lit.)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor pressure
1.3 mmHg ( 236 °C)
assay
≥99.5%
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: mercury
reduction residue
≤0.02%
mp
277 °C (lit.)
solubility
acetic acid: soluble(lit.), acetone: soluble in salt form(lit.), alcohol: soluble(lit.), diethyl ether: passes test, ethyl acetate: soluble(lit.), glycerol: soluble(lit.), water: soluble(lit.)
cation traces
Fe: ≤0.002%
SMILES string
Cl[Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
General description
Mercury (II) chloride is an inorganic salt commonly used as a catalyst in organic synthesis.
Application
Mercury (II) chloride can be used as a catalyst for the:
  • Addition reaction between aromatic amines to terminal acetylenes to give imines, enamines, and 1,2,3,4-tetrahydroquinoline derivatives.
  • Cyclization of amidinothioureas with phenyl hydrazine to produce 3-amino-1,2,4-triazole derivatives.
  • Cyclization of O-propargyl glycolaldehyde dithioacetals to afford 3-pyranones along with 2,5-dihydrofuran-3-carboxaldehydes through their dithioketals and dithioacetals reaction.
  • Reductive dimerization and cyclization of α,β-unsaturated ketones produce functionalized cyclopentanols using N,N-dimethylformamide as solvent.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mercury(II) chloride
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7487-94-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)