Key Documents
Z530999
Sigma-Aldrich
Aldrich® Liebig condenser
Overall H 300 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.43
joint
joint: ST/NS24/40
Overall H
300 mm
Související kategorie
General description
Condensers have a standard taper female joint and a lower male drip tip-joint.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)