Z414042
Aldrich® enlarging adapter
female joint: ST/NS 55/50, male joint: ST/NS 24/40
Synonyma:
glass adapter, glass adapters
About This Item
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Doporučené produkty
joint
female joint: ST/NS55/50
male joint: ST/NS24/40
Související kategorie
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)