Hlavní dokumenty
Z122408
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-way adapter
joint: ST/NS 14/20
Synonyma:
3 way adapter, glass adapter, glass adapters
About This Item
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
NB.35
joint
joint: ST/NS14/20
Související kategorie
General description
Side-arm is at 75° angle from bottom joint.
Other Notes
Replacement part for the Aldrich All-in-One Lab Glassware Kit.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)