Hlavní dokumenty
UST157
Supelco
Aliphatics Mix (C5-C12)
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
Synonyma:
C5-C12 Aliphatic Hydrocarbon Mix
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
CofA
current certificate can be downloaded
manufacturer/tradename
RTC UST-157
concentration
2000 μg/mL each component in methanol
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
petroleum
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analyt
Popis
    Pentane
    Hexane
    Heptane
    Octane
    Nonane
    Decane
    Undecane
    Dodecane
    Zobrazit všechny (8)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup - Solvent
flash_point_c
11 °C - closed cup - Solvent
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)