Merck
S8032
Sodium azide
BioXtra
Synonyma:
Hydrazoic acid sodium salt, NSC 3072
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NaN3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
65.01
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
247-852-1
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
99.8%
form
powder or crystals
impurities
≤0.1% Insoluble matter
mp
370-425 °C
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤100 mg/kg, Mg: ≤0.001%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
absorption
<1.0 at 276
SMILES string
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
InChI key
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Hydroazidation Catalyst for Facile Preparation of Organoazides
Catalyst for:
  • Oxidative decarboxylation
  • Michael addition reactions
Reagent for synthesis of
  • Blue fluorescent copolymers
  • Metal phosphonates
  • Arenes via aminations
Involved in regioselective synthesis of prianosin B
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium azide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Brain
supp_hazards
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)