Merck
S0876
Sodium phosphate dibasic
ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonyma:
sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium hydrogenphosphate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Na2HPO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
141.96
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38070211
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
EC Number:
231-448-7
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.0%
form
powder or crystals
pH
8.9-9.2 (25 °C, 50 g/L in water)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
solubility
water: soluble 100 mg/mL
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Application
Sodium phosphate dibasic has been used in the establishment of epithelial cell lines from individual rabbit lenses.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium phosphate dibasic
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)