Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 810,00 Kč |
O této položce
2 810,00 Kč
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to Ph. Eur. A1202000, traceable to USP 1134368
API family
citric acid
CofA
current certificate can be downloaded
expl. lim.
8 %, 65 °F
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
General description
Citric acid is a common ingredient in pharmaceutical formulations. It finds use in antacids and dentrifices because of the effervescent effect it generates upon combination with carbonates or bicarbonates. Citric acid may also be used as a buffering agent and it assists in the dispersion of suspensions in order to ensure the stability of the active ingredients and enhance the efficacy of antioxidants.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Tato položka | ||
|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description ≥99.5%, FCC, FG | description BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (T) |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | hybridoma: suitable |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) flavors and fragrances | application(s) - |
| format neat | format - | format - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 200 |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade FG, Halal, Kosher | grade biotech. grade |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citric acid, Anhydrous
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
77-92-9
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?