P5835
Propyl 4-hydroxybenzoate
BioXtra
Synonyma:
4-Hydroxybenzoic acid propyl ester, Propyl paraben
About This Item
Doporučené produkty
product line
BioXtra
Quality Level
form
powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
mp
95-98 °C (lit.)
solubility
ethanol: 0.1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.1%
cation traces
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
InChI key
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Související kategorie
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
356.0 °F
flash_point_c
180 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)