Hlavní dokumenty
NIST2811
Rockwell C scale hardness
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
packaging
pkg of each
manufacturer/tradename
NIST®
General description
Other Notes
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Silicon (Si), Iron (Fe), Nickel (Ni), Magnesium (Mg), Copper (Cu), Manganese (Mn), Titanium (Ti), Zinc (Zn), Chromium (Cr), Lead (Pb), Tin (Sn), Gallium (Ga), Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)