Hlavní dokumenty
NIST1886B
White Portland Cement
NIST®SRM®
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
packaging
pkg of 20 g
manufacturer/tradename
NIST®
format
matrix material
storage temp.
15-25°C
General description
Other Notes
Certified for the analytes listed below.
Silicon dioxide (SiO2), Aluminium di oxide (Al2O3), Ferric oxide (Fe2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Sodium oxide (Na2O), Potassium oxide (K2O), Titanium di oxide (TiO2), Phosphorus pentoxide (P2O5), Manganese(III) oxide (Mn2O3), Chromium(III) oxide (Cr2O3), Strontium oxide (SrO), Chloride (Cl)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Zinc oxide (ZnO), Barium oxide (BaO), Sulfide sulfur (S2-), Calcium oxide (CaO), Fluoride (F), Mercury (Hg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)