Přejít k obsahu
72560
Nitrilotriacetic acid
ACS reagent grade, ≥99.0% (T), ≥99.0%, powder
Synonyma:
N,N-Bis(carboxymethyl)glycine, NTA, Tris(carboxymethyl)amine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
N(CH2COOH)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
191.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-355-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1710776
Assay:
≥99.0% (T), ≥99.0%
Form:
powder
Grade:
ACS reagent
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Nitrilotriacetic acid, ACS reagent, ≥99.0%
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99.0% (T), ≥99.0%
form
powder
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying
mp
245 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
functional group
amine, carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Application
An excellent chelating agent.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrilotriacetic acid
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
212.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
100 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)