N120B
Low Temperature Viscosity Standard
ASTM D 2162 traceable
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
quality
ASTM D 2162 traceable
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
mixture
Související kategorie
General description
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
426.2 - 494.6 °F
flash_point_c
219 - 257 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)