O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
27.5-31.5% (Methoxyl content)
form
powder
color
white to off-white
viscosity
300-560 cP, 2 % in water(20 °C)
SMILES string
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
InChI key
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
General description
Methyl-cellulose powder helps to prevent and manage nasal symptoms.
Application
Methyl cellulose has been used:
- in total gastrointestinal transit
- in in vitro motility assay
- in the measurement of gastric emptying by phenol red method
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl cellulose
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| M0262-500G | 04061833992883 |
| M0262-100G | 04061833992852 |
| M0262-1KG | 04061833992869 |
| M0262-250G | 04061833992876 |