IRMM525A
Niobium
IRMM®, certified reference material, 0.02 mm foil
Synonyma:
Columbium
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
agency
IRMM®
manufacturer/tradename
JRC
resistivity
13-16 μΩ-cm, 20°C
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
format
matrix material
SMILES string
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChI key
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Analysis Note
IRMM525A
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)