ERMFD069
Corundum Powder (Particle size distribution)
ERM®, certified reference material
Synonyma:
Corundum
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
SMILES string
[Al]21O[Al](O2)O1
InChI
1S/2Al.3O
InChI key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)