Hlavní dokumenty
CRMUMPLU
Lubricant; Multi-Parameter Certified Reference Material
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Skin Irrit. 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)