CRM42164
Chlorothalonil
certified reference material
Synonyma:
Chlorothalonil, Tetrachloroisophthalodinitrile
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
TraceCERT®
Quality Level
product line
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 50 mg
SMILES string
Clc1c(Cl)c(C#N)c(Cl)c(C#N)c1Cl
InChI
1S/C8Cl4N2/c9-5-3(1-13)6(10)8(12)7(11)4(5)2-14
InChI key
CRQQGFGUEAVUIL-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)