CRM104
PAH - Sediment 1
certified reference material, pkg of 50 g
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 50 g
manufacturer/tradename
RTC CRM104-050
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
matrix
soil
pH
7.19
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- Soil samples using laser-based ion mobility (IM) spectrometry.
- Complex matrices using atmospheric pressure solid analysis probe (ASAP) coupled to quadrupole-time of flight mass spectrometry (Q-TOF-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Analyt
related product
signalword
Danger
hcodes
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)