Hlavní dokumenty
CRM044
Supelco
Trace Metals - Silt Loam
certified reference material, pkg of 50 g
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 50 g
manufacturer/tradename
RTC CRM044-050
technique(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
8.27
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
This product was produced and certified from a naturally contaminated matrix and has not been fortified or modified in any way. Analytical data for Certification was obtained using USEPA SW846, 3rd edition methods 3050 (hot block) and 3051(microwave) using nitric acid extraction. Analysis was carried out according to USEPA methods 6010 (ICP-ES), 6020 (ICP-MS) and 7000 (AES).
Other Notes
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Analyt
Popis
    Aluminum
    Antimony
    Arsenic
    Barium
    Beryllium
    Boron
    Cadmium
    Calcium
    Chromium
    Cobalt
    Copper
    Iron
    Lead
    Magnesium
    Manganese
    Mercury
    Molybdenum
    Nickel
    Potassium
    Selenium
    Silicon
    Silver
    Sodium
    Strontium
    Thallium
    Tin
    Titanium
    Vanadium
    Zinc
    pH
    Zobrazit všechny (30)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)