Hlavní dokumenty
CCW4075
Millipore
SGQ + Broth in tubes
Liquid medium in Tube for low acid beverage spoiling microorganism, specially Dekkera spp., suitable for microbiology
Synonyma:
SGQB
About This Item
UNSPSC Code:
41106200
NACRES:
NA.74
Quality Level
form
liquid
shelf life
12 mo. at 8‑25 °C
feature
ready-to-use
packaging
box of 20 tubes
storage condition
(Tightly closed)
filling volume
10 mL
tube capacity
10 mL
color
pale yellow
pH
4.3±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Brettanomyces/Dekkera spp.
General description
The SGQ + Broth allows the growth of organisms that can spoil low-acid beverages, especially Dekkera spp.
Application
SGQ + Broth in tubes is used to detect low acid beverage spoiling microorganisms, specially Dekkera spp.
Components
  • 1 box with 20 tubes
  • 16x113 mm glass tubes, ink labeled
  • Metal-Non injectable caps
Other Notes
  • Liquid medium formulated according to the specifications of the customer
  • Use the medium according to the intended purpose, samples, and validated methods
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)