C60
Flow Cup Viscosity Standard
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, viscosity 135.9 mPa.s (20 °C)
About This Item
Doporučené produkty
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
135.9 mPa.s(20 °C)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
mixture
Související kategorie
General description
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)