Merck
BCR050
Benzo[e]pyrene
BCR®, certified reference material
Synonyma:
1,2-Benzpyrene, 4,5-Benzpyrene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H12
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
252.31
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-892-7
Beilstein/REAXYS Number:
1911334
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
177-180 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc2c(c1)c3cccc4ccc5cccc2c5c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-8-16-15(7-1)17-9-3-5-13-11-12-14-6-4-10-18(16)20(14)19(13)17/h1-12H
InChI key
TXVHTIQJNYSSKO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
For more information please see:
BCR050
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzo[e]pyrene
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
192-97-2
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)