Přeskočit na
B9050
Benoxinate hydrochloride
meets USP testing specifications
Synonyma:
2-(Diethylamino)ethyl 4-amino-3-butoxybenzoate hydrochloride, 4-Amino-3-butoxybenzoic acid diethylaminoethyl ester, Oxybuprocaine hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 770,00 Kč
5 827,50 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H28N2O3 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
344.88
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
227-808-8
MDL number:
5 827,50 Kč
Ceníková cena7 770,00 KčUložit 25 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
solid
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
Cl[H].CCCCOc1cc(ccc1N)C(=O)OCCN(CC)CC
InChI
1S/C17H28N2O3.ClH/c1-4-7-11-21-16-13-14(8-9-15(16)18)17(20)22-12-10-19(5-2)6-3;/h8-9,13H,4-7,10-12,18H2,1-3H3;1H
InChI key
PRGUDWLMFLCODA-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1050009P9879BP700
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
-
agency
-
agency
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
-
form
powder
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benoxinate hydrochloride
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Yakov Goldich et al.
Cornea, 30(1), 105-106 (2010-09-18)
To report the diagnosis and management of a patient with chronic ophthalmic topical anesthetic abuse and floppy eyelid syndrome. We describe the case of a 47-year-old man suffering from persistent bilateral ocular irritation and chronic corneal erosions. The patient was
Bingsong Wang et al.
Journal of glaucoma, 24(6), 433-437 (2015-08-01)
To study the association between the insertion location of iris root and narrow angle. This was a prospective observational study. A total of 142 eyes of 142 subjects were recruited, including 78 with narrow angles and 64 normals. All participants
Ching-Hsia Hung et al.
Neuroscience letters, 454(3), 249-253 (2009-05-12)
Proxymetacaine and oxybuprocaine were clinically used for topical ocular anesthesia but never for spinal anesthesia, and therefore spinal anesthetic effects of proxymetacaine and oxybuprocaine were performed and compared with bupivacaine and lidocaine. After rats were injected intrathecally with proxymetacaine, oxybuprocaine
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
B9050-5G04061833443545